Documentos Principais
33565
Supelco
4-tert-Octylphenol-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol-13C6, 4-tert-OP-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C8H22O
Número CAS:
Peso molecular:
212.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)CC(C)(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
chave InChI
ISAVYTVYFVQUDY-UJYFPCGESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certan Vial
Aplicação
4-tert-Octylphenol-ring-13C6 solution is an analytical labeled standard used for to quantify mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2