Key Documents
614343
Sigma-Aldrich
4-Nonylphenol-2,3,5,6-d4
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D4H20O
Número CAS:
Peso molecular:
224.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pb
293-297 (lit.)
densidade
0.957 g/mL
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D
chave InChI
IGFHQQFPSIBGKE-ZGAVCIBUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ghada Aborkhees et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(17) (2020-09-02)
A liquid chromatography-negative ion electrospray ionization-tandem mass spectrometry method was developed for the simultaneous analysis of bisphenol A, 4-octylphenol, 4-nonylphenol, diethylstilbestrol, 17β-estradiol, estriol, estrone, 17α-ethinylestradiol, prednisone, and prednisolone. This method used solid-phase extraction with an elution solvent of acetonitrile to