Documentos Principais
489964
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-(amine-15N) monohydrate
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH(15NH2)CO2H · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
151.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
pf
233-235 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].NC(=O)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1;
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-USBYOXAQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)