32924
Oxibendazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl (5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
chave InChI
RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?