32853
Crystal Violet-d6 trihydrate
analytical standard
Sinônimo(s):
Basic Violet 3-d6, Methyl Violet 10B-d6
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Cl-].[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H30N3.ClH.3H2O/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;;;;/h7-18H,1-6H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1/i1D3,2D3;;;;
chave InChI
KFXQTVCGYUQQCQ-WMCWWHCESA-M
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?