Documentos Principais
32828
Supelco
Clenproperol-d7
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-isopropyl-d7-aminoethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11D7H9Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
270.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D
chave InChI
JXUDZCJTCKCTQK-NWOXSKRJSA-N
Descrição geral
Clenproperol-d7 is an isotopically labeled compound of the β-agonist, clenproperol.
Aplicação
Clenproperol-d7 may be used as an internal standard for the determination of clenproperol in biological samples by various chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Development and validation of a multi-residue method for determination of 18β-agonists in bovine urine by UPLC-MS/MS.
Mauro D, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 115(1-2), 70-77 (2014)
Pseudo template molecularly imprinted polymer for determination of 14 kind of β-agonists in animal urine by ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Suo D, et al.
Journal of Chromatography A, 1526(1-2), 23-30 (2017)
The analysis of beta-agonists in bovine muscle using molecular imprinted polymers with ion trap LCMS screening.
Kootstra PR, et al.
Analytica Chimica Acta, 529(1-2), 75-81 (2005)