33434
Ciprofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 1694
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
chave InChI
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)