32343
Caspofungin diacetate
analytical standard
Sinônimo(s):
1-[(4R,5S)-5-[(2-Aminoethyl)amino]-N2-(10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl)-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-pneumocandin B0
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC[C@H](C)C[C@H](C)CCCCCCCCC(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](NCC[NH3+])NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)CCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)CC[NH3+]
InChI
1S/C52H88N10O15.2C2H4O2/c1-5-28(2)24-29(3)12-10-8-6-7-9-11-13-39(69)56-34-26-38(68)46(55-22-21-54)60-50(75)43-37(67)19-23-61(43)52(77)41(36(66)18-20-53)58-49(74)42(45(71)44(70)31-14-16-32(64)17-15-31)59-48(73)35-25-33(65)27-62(35)51(76)40(30(4)63)57-47(34)72;2*1-2(3)4/h14-17,28-30,33-38,40-46,55,63-68,70-71H,5-13,18-27,53-54H2,1-4H3,(H,56,69)(H,57,72)(H,58,74)(H,59,73)(H,60,75);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29+,30+,33+,34-,35-,36+,37-,38+,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;;/m0../s1
chave InChI
OGUJBRYAAJYXQP-IJFZAWIJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)