Documentos Principais
32232
Supelco
6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine-13C3
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H4ClN5
Número CAS:
Peso molecular:
148.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>320 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
N[13c]1n[13c](N)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
FVFVNNKYKYZTJU-VMIGTVKRSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)