32211-M
Clorofórmio
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
99.0-99.4% (GC)
Formulário
liquid
contém
~1% ethanol as stabilizer
técnica(s)
RNA extraction: suitable
Impurezas
≤0.00001% free chlorine (Cl)
≤0.00005% free acid (as HCl)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.005% carbonyl compounds (as CO)
≤0.01% tetrachloroethene (GC)
≤0.01% tetrachloromethane (GC)
≤0.01% trichloroethene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.03% dichloromethane (GC)
0.6-1.0% ethanol (GC)
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.476-1.483 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0001%
traços de cátion
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
adequação
complies for appearance
complies for reaction against H2SO4
complies for suitability of determ. w. dithizone
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Extraction of RNA from plant cells.
- Preparation of dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) solution.
- Dissolution of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC).
Outras notas
Chloroform Miscibility/Immiscibility Table
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?