31761
Trietazine
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCNc1nc(Cl)nc(n1)N(CC)CC
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-4-11-8-12-7(10)13-9(14-8)15(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3,(H,11,12,13,14)
chave InChI
HFBWPRKWDIRYNX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In milk samples based on microwave-assisted ionic liquid microextraction (MAILME) coupled with high-performance liquid chromatography (HPLC).
- In traditional Chinese medicines (TCMs) by liquid chromatography combined with ultra fast electrospray ionization tandem mass spectrometry (UFLC-ESI-MS/MS) method.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)