About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
pf
105-107 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H14O2/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8-,10-
chave InChI
RXUUYFUQAGICCD-WZXRXUJPSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Building block for "Anti-Bredt"strained molecules.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Gang-Tian Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 42-50 (2018-06-11)
Tailor-made chitosan fiber was prepared via hydrothermal treatment to serve as a micro-solid phase extraction (micro-SPE) sorbent for the analysis of petroleum acids (PAs) in crude oils. Chitosan fiber, which is commercial and cheap, has a diameter of about 10 μm
Aldrichimica Acta, 18, 82-82 (1985)