Key Documents
32509
Supelco
Flonicamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)nicotinamide, N-Cyanomethyl-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6F3N3O
Número CAS:
Peso molecular:
229.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
InChI
1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
chave InChI
RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Flonicamid (IKI220; N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide) is a pyridinecarboxamide compound. It is a novel systemic insecticide, and has selective activity against hemipterous pests, such as whiteflies, aphids, and thysanopterous pests.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Chlorantraniliprole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32510
Chlorantraniliprole
Spinosad PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33706
Spinosad
Dinotefuran PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32499
Dinotefuran
Flupyradifurone PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37050
Flupyradifurone
Isopyrazam PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Supelco
32532
Isopyrazam
Hexythiazox PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33365
Hexythiazox
Flonicamid, a novel insecticide with a rapid inhibitory effect on aphid feeding.
Morita, Masayuki, et al.
Pest Management Science, 63 (10), 969-973 (2007)