31669-M
Tin(II) chloride dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sinônimo(s):
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥98%
forma
fine crystals
Impurezas
≤0.005% insoluble in hydrochloric acid
≤0.01% other heavy metals (as Pb)
≤0.05% subst. not precip. by H2S (SO4)
≤20 mg/kg ammonium (NH4)
pb
652 °C (lit.)
pf
37-38 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of indoles.
- Preparation of aldehydes.
- As Lewis acid catalyst for the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines, via multi-component reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?