Documentos Principais
30806
Supelco
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
reference material, mixture of isomers
Sinônimo(s):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26O
Número CAS:
Peso molecular:
258.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥80.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)