30417-M
Ácido fosfórico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85%
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥85%
Formulário
liquid
Impurezas
reducing impurities, in accordance
residual solvents, in accordance
substances precipitated by ammonia, in accordance
≤0.001% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% insoluble matters (in water)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
p.e.
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0002%
fluoride (F-): ≤0.0001%
nitrate (NO3-): ≤0.0003%
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤0.002%
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0001%
Cr: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.00005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤0.0001%
Sb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤0.0002%
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
adequação
passes test for appearance of solution
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?