Documentos Principais
30373
Supelco
(±)-α-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Sinônimo(s):
α-HBCD, (1RS,2RS,5SR,6RS,9RS,10SR)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18Br6
Número CAS:
Peso molecular:
641.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Br[C@H]1[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC1
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
chave InChI
DEIGXXQKDWULML-PQTSNVLCSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)