Documentos Principais
27225-M
Sigma-Aldrich
Ácido acético
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency
meets purity specifications of USP (identity)
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
grau
puriss.
Ensaio
99.8-100.5%
temperatura de autoignição
800 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezas
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
resíduo de evaporação
≤0.005%
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
freezing point ≥15.6 °C
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
adequação
corresponds for appearance
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Acetic acid is an organic carboxylic acid. It is a hygroscopic liquid having pungent odor. Its anhydrous form is commonly referred as glacial acetic acid. It forms dimers linked by hydrogen bonds in solution and gaseous phases. It is weakly acidic in nature.
Aplicação
Acetic acid is widely employed as solvent for various oxidation reactions. It may be used in the analysis of synthetic peptides by electron transfer dissociation (ETD) tandem mass spectrometry (MS/MS). It may be used in the preparation of peroxyacetic acid (disinfectant), via reaction with perhydrol (30% hydrogen peroxide).
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)