253987
Magnesium
ReagentPlus®, powder, −50 mesh, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
950 °F
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
−50 mesh
p.e.
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)