24233-M
Diclorometano
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
contém
~25 mg/L amylene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
residual solvents, complies
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% trichloromethane (GC)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2.0% ethanol (GC)
resíduo de evaporação
≤0.002%
índice de refração
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.318-1.322 g/mL at 25 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0003%
adequação
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?