221198
Formamida
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Amida C1, Amida fórmica
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.55 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
932 °F
técnica(s)
PCR: suitable
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
temperatura de transição
freezing point 2.0-3.0 °C
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?