216380
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, dry
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amberlyst® 15 hydrogen form, dry
pressão de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
beads
qualidade
dry
Parâmetros
120 °C max. temp.
umidade
≤1.6%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
tamanho de partícula
<300 μm
pH operacional
0-14
capacidade
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
técnica de separação
cation exchange
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
chave InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Resistência química/física
hexane 10-15; toluene 10-15; ethylene dichloride 15-20; ethylene acetate 30-40; 95% ethylene alcohol 60-70; water 60-70.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?