714208
L-Allysine ethylene acetal
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]/D +4.0±0.3°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCC1OCCO1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c9-6(8(10)11)2-1-3-7-12-4-5-13-7/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-/m0/s1
chave InChI
RQULWPSGQYZREI-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)