213268
Calcium hydride
powder, 0-2 mm, reagent grade, ≥90% (gas-volumetric)
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (gas-volumetric)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
0-2 mm
pf
816 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
chave InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may also be used as a reagent furing metallothermic synthesis of Nb3Al.
CaH2 can be used as a hydrogen source during the synthesis of monomethylated and dimethylated amines and in a ball milling process for the dechlorination of liquid and solid chlorinated compounds.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?