558257
Calcium hydride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Calcium dihydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
816 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
chave InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- fabrication of hydrogen storage systems for fuel cell applications
- synthesis of porous aromatic frameworks (PAFs) for adsorption of organic pollutants
- formation of high temperature superconductors
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges