19346
Lactitol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol, D-Lactitol, E 966, Lactobiosit, Lactositol, no translation
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 14.5±1.5°, c = 1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤6.0% water
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2
chave InChI
VQHSOMBJVWLPSR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)