Documentos Principais
L3520
Sigma-Aldrich
D-Lactitol monohydrate
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24O11 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
362.33
Beilstein:
4218679
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
doçura
0.4 × sucrose
cor
white
pf
95-98 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
chave InChI
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sugar alcohol sweet tastant detectable by humans.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
D-sorbitol ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
S1876
D-sorbitol
D-Manitol meets EP, FCC, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M8429
D-Manitol
D-Manitol ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-Manitol