187380
Ethyl alcohol, denatured
reagent grade
Sinônimo(s):
Ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
denatured
reagent grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
1% ethyl acetate as denaturant
1% hydrocarbons as denaturant
1% methyl isobutyl ketone as denaturant
5% methanol as denaturant
Impurezas
≤0.15% water
Descrição geral
- 1% ethyl acetate
- 1% hydrocarbons
- 1% methyl isobutyl ketone
- 5% methanol
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?