18503
Methyl trifluoromethanesulfonate
for GC derivatization, LiChropur™, 98.0%
Sinônimo(s):
Methyl triflate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
98.0%
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.326 (lit.)
n20/D 1.327
p.e.
94-99 °C (lit.)
densidade
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
chave InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Useful methylation reagent for the conversion of amines to methyl ammonium triflates.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)