16016
Fenol
puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Produtos recomendados
Agency
complies with USP (identity)
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.5% (GC)
99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
forma
crystalline (detached)
temperatura de autoignição
1319 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Lim. expl.
8.6 %
Impurezas
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
pb
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point ≥40 °C
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
in accordance for appearance of solution
Citrobacter spp.
Escherichia coli
coliforms
aplicação(ões)
food and beverages
water monitoring
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.