185450
Fenol
unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.24 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
crystalline (flakes)
crystalline (solid)
crystals
temperatura de autoignição
1319 °F
Lim. expl.
8.6 %
pb
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 84 g/L at 20 °C
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Descrição geral
Aplicação
- Isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.
- Berthelot color reaction for the estimation of ammonia.
- Preparation of phenetole (aromatic ether) and 1,2-dihydroxybenzene (catechol).
- Synthesis of phenoxyacetic acid.
- As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
- Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?