Documentos Principais
15230
Sigma-Aldrich
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
purum, ≥95.0% (AT)
Sinônimo(s):
BTI, Iodobenzene I,I-bis(trifluoroacetate), PIFA
About This Item
Fórmula linear:
(CF3CO2)2IC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
430.04
Beilstein:
764767
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (AT)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
121-125 °C (lit.)
122-125 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
chave InChI
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant or reagent for:
  • Pummerer-like reactions
  • Chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers
  • Mediating oxidative cycloisomerization
  • Tosyloxylation of anilides
Outras notas
Reagent for dehydrogenation and oxidation reactions, review; New reagent for the direct conversions of amides to amines (Hofmann-type rearrangement) and key substance for carboxyterminal peptide sequencing; Smooth dethioacetalization to the carbonyls
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M.R. Almond et al.
Organic Syntheses, 66, 132-132 (1988)
G. Stork et al.
Tetrahedron Letters, 30, 287-287 (1989)
William C Skarnes et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 18-28 (2019-06-20)
The generation of induced pluripotent stem cell models of human disease requires efficient modification of one or both alleles depending on dominant or recessive inheritance of the disease. To faithfully recapitulate many disease variants, the introduction of a single base
A. Varvoglis
Synthesis, 709-709 (1984)
Determination of asparagine and glutamine in polypeptides using bis(I,I-trifluoroacetoxy)iodobenzene.
L M Soby et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 149-153 (1981-05-01)