14190
Succinonitrile
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,2-Dicyanoethane, Butanedinitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
p.e.
265-267 °C (lit.)
pf
50-54 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 130 g/L
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCC#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2
chave InChI
IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?