12125
Benzidine dihydrochloride
for experimental carcinogenesis, ≥99.0%
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminobiphenyl dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for experimental carcinogenesis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
forma
solid
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
chave InChI
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Advertência
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)