09954
Propargyl p-toluenesulfonate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Propargyl tosylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.530
densidade
1.215 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
tosylate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC#C
InChI
1S/C10H10O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h1,4-7H,8H2,2H3
chave InChI
LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used as a reagent to synthesize:
- 2-hydroxy-4-pentynoic acid by an alkylation reaction with diethyl 2-acetamidomalonate followed by subsequent hydrolysis, decarboxylation, diazotization, and hydroxylation reactions.
- Furan derivatives by Pd-catalyzed reaction with acylchromates.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)