09887
Ammonium lauryl sulfate solution
~30% in H2O (T)
Sinônimo(s):
Ammonium dodecyl sulfate, Dodecyl sulfate ammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
forma
liquid
peso molecular
283.43 g/mol
concentração
~30% in H2O (T)
cor
Colorless to Very Light Yellow and Colorless to Very Light Green-Yellow
índice de refração
n20/D 1.37
pH
6.8
solubilidade
water: soluble at 20 °C
densidade
1.02 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
chave InChI
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A catalyst in the synthesis of 1H-benzo[d]imidazole, quinoxaline, and 2,3-dihydro-1H-benzo[b][1,4]diazepine derivatives by reacting with benzene-1,2 diamine and aromatic aldehydes/1,2-diketones/ketones respectively.
- A corrosion inhibitor for carbon steel and copper in acidic solution.
- A surfactant in the fabrication of porous ceramics by gel casting.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?