09147
Benzbromarone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condição de armazenamento
under inert gas (argon)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
InChI
1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
chave InChI
WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC22A12(116085)
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)