07245
Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
4-Aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, GABA methyl ester hydrochloride, Methyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
colorless
pf
120-125 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)CCCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(7)3-2-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
chave InChI
WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?