Documentos Principais
06542
Sigma-Aldrich
O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalenediyldimethyl)bis(hydrocinchonidinium) dibromide
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C56H66Br2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
986.96
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -225±5°, c = 0.62 in chloroform
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].CCC1C[N@@+]2(CCC1C[C@H]2[C@H](OCC=C)c3ccnc4ccccc34)Cc5ccc6ccc(C[N+]78CC[C@H](CC7CC)[C@H](C8)[C@H](OCC=C)c9ccnc%10ccccc9%10)cc6c5
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)