06054
L-Isoserine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Hydroxy-β-alanine, (S)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to off-white
pf
197-198 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
chave InChI
BMYNFMYTOJXKLE-REOHCLBHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)