Documentos Principais
03694
Sigma-Aldrich
L-β-Homoserine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-3-Amino-4-hydroxybutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein:
7770197
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to off-white
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
chave InChI
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)