densidade de vapor
4.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
p.e.
218-219 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
41-44 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
chave InChI
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)