Ensaio
≥80% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C68H50O44/c69-22-1-14(2-23(70)39(22)79)59(93)109-56-52(92)68(112-61(95)16-5-26(73)41(81)27(74)6-16)106-34-13-103-63(97)20-11-32(46(86)50(90)38(20)37-19(64(98)107-54(34)56)9-30(77)44(84)49(37)89)104-53-21(10-31(78)45(85)51(53)91)66(100)111-58-57(110-60(94)15-3-24(71)40(80)25(72)4-15)55-33(105-67(58)101)12-102-62(96)17-7-28(75)42(82)47(87)35(17)36-18(65(99)108-55)8-29(76)43(83)48(36)88/h1-11,33-34,52,54-58,67-92,101H,12-13H2
chave InChI
SHYSVHSGJVNSLX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?