Documentos Principais
03668
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid copper(II) disodium salt
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Sinônimo(s):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid copper(II) disodium salt, Copper disodium ethylenediaminetetraacetate, EDTA copper(II) disodium salt, Edathamil
About This Item
Fórmula linear:
Cu(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2
Número CAS:
Peso molecular:
397.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Formulário
powder
Impurezas
≤15% water
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
chave InChI
KCFCAUKZKOSSBI-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)