02569
Lipase from Candida antarctica
lyophilized, powder, beige, ~0.3 U/mg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Candida antartica)
forma
powder
qualidade
lyophilized
atividade específica
~0.3 U/mg
cor
beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
chave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)