Documentos Principais
02430
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Sodium-ethanesulfonate monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2SO3Na·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
anionic
Ensaio
≥98.0% (T)
pf
248-256 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)