MABF836
Anti-EBI3 Antibody/IL-35, clone V1.4H6.25 (Neutralizing)
clone V1.4H6.25, from mouse
Sinônimo(s):
EBI3/IL-35, IL-27B, Interleukin-27 subunit beta, IL-27 subunit beta, IL-27B, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V1.4H6.25, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ebi3(50498)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected EBI3/IL-35 in 1 µg of recombinant mouse EBI3 protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2