Documentos Principais
37-0450
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hexahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Fórmula linear:
Zn(NO3)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
297.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio:
≥95.0%
grau:
SAJ first grade
Formulário:
solid
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
chave InChI
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)