30-2270
Thymol Blue
JIS special grade
Sinônimo(s):
Thymolsulfonphthalein
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow
8.0-9.2, yellow to blue
pf
221-224 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
chave InChI
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?