861367
Thymol Blue sodium salt
ACS reagent, Dye content 95 %
Sinônimo(s):
Thymolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
composição
Dye content, 95%
transparência da solução
passes test
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
pf
283-285 °C (dec.) (lit.)
λmax
378 nm (2nd)
590 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c([O-])cc4C
InChI
1S/C27H30O5S.Na/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6;/h7-16,28-29H,1-6H3;/q;+1/p-1
chave InChI
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?